Ácido 4-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Pyridinylboronic acid, Pyridine-4-boronic acid, Pyridin-4-ylboronic acid
P1594-1G P1594-5G
TCIAP1594-1GEA 18 EUR
TCIAP1594-1G TCIAP1594-5G
Ácido 4-piridinmetabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 4-piridinmetabórico
Formula: C₅H₆BNO₂
MW: 122,92 g/mol (anhy)
Número MDL: MFCD01074545
Núm. CAS: 1692-15-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8fd8712a8c1db8667d767645fb6cff10cfb68db&vid=c8fd8712a8c1db8667d767645fb6cff10cfb68db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 117.0 %