3-Bromoestireno ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-vinylbenzene
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
B1897-1G B1897-5G
TCIAB1897-1GEA 24 EUR
TCIAB1897-1G TCIAB1897-5G
3-Bromoestireno ≥97.0% (por GC) estabilizado
3-Bromoestireno
Formula: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Pto. Ebullición: 94°C
Densidad: 1,4059 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 67°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000088
Núm. CAS: 2039-86-3
EINECS: 218-025-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1550c564d405ce0cd0143709efbf114479d8e9ec&vid=1550c564d405ce0cd0143709efbf114479d8e9ec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %