4-Bromoestireno ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-vinylbenzene
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
B1980-25G B1980-5G
TCIAB1980-25GEA 165 EUR
TCIAB1980-25G TCIAB1980-5G
4-Bromoestireno ≥95.0% (por GC) estabilizado
4-Bromoestireno
Formula: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Pto. Ebullición: 81°C
Pto. de fusión: 4,5 °C
Densidad: 1,5991 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 75°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00000110
Núm. CAS: 2039-82-9
EINECS: 218-022-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c388dec8a18d658d48cc81a868105c298b9410b&vid=4c388dec8a18d658d48cc81a868105c298b9410b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %