Ácido 2-Tiofenoborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1772-1G
T1772-25G
T1772-5G
TCIAT1772-1GEA
18
EUR
TCIAT1772-1G
TCIAT1772-25G
TCIAT1772-5G
Ácido 2-Tiofenoborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido 2-Tiofenoborónico
Formula:
C₄H₅BO₂S Pto. de fusión: 146…147 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00151850 Núm. CAS: 6165-68-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 96.0 to 116.0 % |