Acrilonitrilo ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0146-25ML A0146-500ML
TCIAA0146-25MLEA 16 EUR
TCIAA0146-25ML TCIAA0146-500ML
Acrilonitrilo ≥99.0% (por GC) estabilizado
Acrilonitrilo
Formula: C₃H₃N
Pto. Ebullición: 79°C
Pto. de fusión: –84°C
Densidad: 0,7951 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –6°C
Número MDL: MFCD00001927
Núm. CAS: 107-13-1
EINECS: 203-466-5
UN: 1093
ADR: 3,I
Índice Merck: 14,00131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3f52d135658c0543071ee220ea2591b9222dd77&vid=e3f52d135658c0543071ee220ea2591b9222dd77&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %