4,5-Dihidrotiofen-3(2H)-ona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydrothiophen-3(2H)-one, 4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
D3511-25G D3511-5G
TCIAD3511-25GEA 85 EUR
TCIAD3511-25G TCIAD3511-5G
4,5-Dihidrotiofen-3(2H)-ona ≥98.0% (por GC)
4,5-Dihidrotiofen-3(2H)-ona
Formula: C₄H₆OS
MW: 102,16 g/mol
Pto. Ebullición: 175°C
Pto. de inflamación: 78°C
Número MDL: MFCD00005412
Núm. CAS: 1003-04-9
EINECS: 213-698-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7ef71520507a16414e1ca2dbbaa5cf99f1cf8c9&vid=b7ef71520507a16414e1ca2dbbaa5cf99f1cf8c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %