4-(Trifluoroacetil)tolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)toluene, 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
T1973-1G
T1973-5G
TCIAT1973-1GEA
30
EUR
TCIAT1973-1G
TCIAT1973-5G
4-(Trifluoroacetil)tolueno ≥97.0% (por GC)
4-(Trifluoroacetil)tolueno
Formula:
C₉H₇F₃O MW: 188,15 g/mol |
Número MDL:
MFCD00052338 Núm. CAS: 394-59-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |