Tetrafluoroborato de tritilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T1173-25G T1173-5G
TCIAT1173-25GEA 105 EUR
TCIAT1173-25G TCIAT1173-5G
Tetrafluoroborato de tritilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetrafluoroborato de tritilo
Formula: C₁₉H₁₅BF₄
Pto. de fusión: 202°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013120
Núm. CAS: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01169755771416068e819a95600ea410bb82d8bd&vid=01169755771416068e819a95600ea410bb82d8bd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %