(±)-4-Vinilciclohexeno ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
V0023-25ML V0023-100ML
TCIAV0023-25MLEA 24 EUR
TCIAV0023-25ML TCIAV0023-100ML
(±)-4-Vinilciclohexeno ≥95.0% (por GC) estabilizado
(±)-4-Vinilciclohexeno
Formula: C₈H₁₂
Pto. Ebullición: 128°C
Pto. de fusión: –108,7 °C
Densidad: 0,8303 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001576
Núm. CAS: 100-40-3
EINECS: 202-848-9
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01165b3d62f5b89f1a829f1fcc8f3566580173fd&vid=108b70c82cf423a40f8fd77e0596f9af4484fdb5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %