Octanal ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
O0044-25ML O0044-500ML
TCIAO0044-25MLEA 16 EUR
TCIAO0044-25ML TCIAO0044-500ML
Octanal ≥98.0% (por GC)
Octanal
Formula: C₈H₁₆O
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de fusión: ∼12 °C
Densidad: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 52°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007029
Núm. CAS: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
UN: 1191
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,01766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1177e524f30f4fc43612ac1784c9ac1ad6cf274c&vid=44df3ff74d1f23b620ac710679a4c227301326bf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %