Amantadina clorhidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Atención

A0588-25G A0588-250G
TCIAA0588-25GEA 40 EUR
TCIAA0588-25G TCIAA0588-250G
Amantadina clorhidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Amantadina clorhidrato
Formula: C₁₀H₁₈ClN
Pto. de fusión: 360 °C
Número MDL: MFCD00074723
Núm. CAS: 665-66-7
EINECS: 211-560-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5f5450ef5ca791049eec5f7d1d136a1f7195123&vid=a5f5450ef5ca791049eec5f7d1d136a1f7195123&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR