2-(2-Piridil)etanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 2-Pyridineethanol, 2-(2-Pyridyl)ethanol

H0246-25ML H0246-500ML
TCIAH0246-25MLEA 25 EUR
TCIAH0246-25ML TCIAH0246-500ML
2-(2-Piridil)etanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Piridil)etanol
Formula: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Pto. Ebullición: 139°C
Pto. de fusión: –7,8 °C
Densidad: 1,1111 g/cm³ (4 °C)
Pto. de inflamación: 92°C
Número MDL: MFCD00006364
Núm. CAS: 103-74-2
EINECS: 203-140-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e6672ba99581ff5d7c688da22d71ec096020c8b&vid=6e6672ba99581ff5d7c688da22d71ec096020c8b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR