3-(Metiltio)-1-propanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Methylthio)propan-1-ol
M0735-25G M0735-5G
TCIAM0735-25GEA 86 EUR
TCIAM0735-25G TCIAM0735-5G
3-(Metiltio)-1-propanol ≥99.0% (por GC)
3-(Metiltio)-1-propanol
Formula: C₄H₁₀OS
MW: 106.19 g/mol
Pto. Ebullición: 136°C
Pto. de inflamación: 87°C
Número MDL: MFCD00036560
Núm. CAS: 505-10-2
EINECS: 208-004-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=032d0f6bb60c6800011721c13408500f6bd65f4a&vid=032d0f6bb60c6800011721c13408500f6bd65f4a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %