2-(2-Cloroetoxi)etanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C0169-25ML
C0169-500ML
C0169-100ML
TCIAC0169-25MLEA
18
EUR
TCIAC0169-25ML
TCIAC0169-500ML
TCIAC0169-100ML
2-(2-Cloroetoxi)etanol ≥98.0% (por GC)
2-(2-Cloroetoxi)etanol
Formula:
C₄H₉ClO₂ MW: 124.57 g/mol Pto. Ebullición: 185°C Pto. de inflamación: 107°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002870 Núm. CAS: 628-89-7 EINECS: 211-059-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |