1-Cloro-2,2-dimetoxietano ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 1-Chloro-2,2-dimethoxyethane

C0085-25ML C0085-500ML
TCIAC0085-25MLEA 16 EUR
TCIAC0085-25ML TCIAC0085-500ML
1-Cloro-2,2-dimetoxietano ≥98.0% (por GC)
1-Cloro-2,2-dimetoxietano
Formula: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: < –73 °C
Densidad: 1,098 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 35°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000948
Núm. CAS: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3456a638f937acc34d8950c7ca993bd8e12efd5&vid=e3c6928f09dbdee1f57eee7558fe9e92d08a95d7&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR