8-Cloro-1-octanol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2448-25ML C2448-5ML
TCIAC2448-25MLEA 98 EUR
TCIAC2448-25ML TCIAC2448-5ML
8-Cloro-1-octanol ≥97.0% (por GC)
8-Cloro-1-octanol
Formula: C₈H₁₇ClO
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de fusión: –3 °C
Densidad: 0,976 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00040005
Núm. CAS: 23144-52-7
EINECS: 245-451-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bfa049b848fa522b52a7fbf2ec0e230c09e8555&vid=9d766fe4391d1a73f00c8b1b6e8e2f09ba77c1f5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %