1-Iodopropano ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with copper chip
I0068-25G I0068-500G I0068-100G
TCIAI0068-25GEA 66 EUR
TCIAI0068-25G TCIAI0068-500G TCIAI0068-100G
1-Iodopropano ≥98.0% (por GC) estabilizado
1-Iodopropano
Formula: C₃H₇I
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 1,741 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 44°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001095
Núm. CAS: 107-08-4
EINECS: 203-460-2
UN: 2392
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,07862
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2355784bd416f7570ee096c5fbb9eb84620cb24f&vid=33df6068363349f90fc01f705038506bcf671ab7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %