Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥97.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
I0352-25G
I0352-500G
I0352-100G
TCIAI0352-25GEA
16
EUR
TCIAI0352-25G
TCIAI0352-500G
TCIAI0352-100G
Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥97.0% (by titrimetric analysis) para cromatografía en par iónico
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Pto. de fusión: 207°C Densidad: 1,1 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: ≥ 100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036175 Núm. CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 ADR: 4.1,II Índice Merck: 14,08636 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 97.0 % |
Absorbance (230nm) | max. 0.100 |
Absorbance (254nm) | max. 0.070 |
Solubility in Water | almost transparency |