Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥97.0% (by GC, titration analysis) para electroforesis
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
S0588-25G S0588-500G
TCIAS0588-25GEA 16 EUR
TCIAS0588-25G TCIAS0588-500G
Sodio dodecilsulfato (SDS) ≥97.0% (by GC, titration analysis) para electroforesis
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Pto. de fusión: 207°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6e5a95c6d9593a774797d09e70e547f689fdeb7&vid=6ab39d75da38df4299663e526186c52d18e97f6a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization back titration) min. 97.0 %
Functionality test to pass test