n-Decano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0011-25ML D0011-500ML
TCIAD0011-25MLEA 18 EUR
TCIAD0011-25ML TCIAD0011-500ML
n-Decano ≥99.0% (por GC)
n-Decano
Formula: H₃C(CH₂)₈CH₃
Pto. Ebullición: 174°C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 0,73 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 50°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008954
Núm. CAS: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eda064926c9d30346d0ffe436be0c4a2780ce34f&vid=075bb724b1d5fa3c5bdcd6450f4e179ade23a427&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %