n-Nonano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
N0286-25ML
N0286-500ML
N0286-100ML
TCIAN0286-25MLEA
18
EUR
TCIAN0286-25ML
TCIAN0286-500ML
TCIAN0286-100ML
n-Nonano ≥98.0% (por GC)
n-Nonano
Formula:
H₃C(CH₂)₇CH₃ Pto. Ebullición: 150°C Pto. de fusión: -51°C Densidad: 0,718 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 31°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009574 Núm. CAS: 111-84-2 EINECS: 203-913-4 UN: 1920 ADR: 3,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |