n-Octadecano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
O0003-25G O0003-250G
TCIAO0003-25GEA 26 EUR
TCIAO0003-25G TCIAO0003-250G
n-Octadecano ≥98.0% (por GC)
n-Octadecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
Pto. Ebullición: 316,1 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 26…29 °C
Densidad: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009007
Núm. CAS: 593-45-3
EINECS: 209-790-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a234ac7561074f8b20e2b79595ebc863a3785e18&vid=ea9372f0f2219876030526abfb5e281ed937e5e1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %