3'-Trifluorometoxiacetofenona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1587-1G T1587-5G
TCIAT1587-1GEA 17 EUR
TCIAT1587-1G TCIAT1587-5G
3'-Trifluorometoxiacetofenona ≥97.0% (por GC)
3'-Trifluorometoxiacetofenona
Formula: C₉H₇F₃O₂
Pto. de inflamación: 83°C
Número MDL: MFCD00042403
Núm. CAS: 170141-63-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f236a7b32680e28229bf57d685ea3da7452ca75&vid=4f236a7b32680e28229bf57d685ea3da7452ca75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %