n-Pentadecano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Pentadecane, Pentadecane
P0606-25ML P0606-500ML P0606-100ML
TCIAP0606-25MLEA 29 EUR
TCIAP0606-25ML TCIAP0606-500ML TCIAP0606-100ML
n-Pentadecano ≥99.0% (por GC)
n-Pentadecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
Pto. Ebullición: 270°C
Pto. de fusión: 13…15 °C
Densidad: 0,768 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 120°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008990
Núm. CAS: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a627f27b663565d4ef1844f1f2afcb4927d99e0&vid=8e8f6209f105381b655fb68f4c6c2af9dd29763c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %