n-Tridecano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tridecane
T0411-25ML T0411-500ML T0411-100ML
TCIAT0411-25MLEA 19 EUR
TCIAT0411-25ML TCIAT0411-500ML TCIAT0411-100ML
n-Tridecano ≥99.0% (por GC)
n-Tridecano
Formula: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
MW: 184.37 g/mol
Pto. Ebullición: 235°C
Pto. de fusión: –5°C
Pto. de inflamación: 79°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008979
Núm. CAS: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48cbecccfe0ace32eef91ddece3b594ec13845b6&vid=3bc407159413190273f4abf338f3cb68f565ad59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %