trans-Dicloroetileno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (E)-1,2-Dicloroeteno, (E)-1,2-Dicloroetileno, trans-Dicloroeteno
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D0368-25G D0368-100G
TCIAD0368-25GEA 55 EUR
TCIAD0368-25G TCIAD0368-100G
trans-Dicloroetileno ≥98.0% (por GC) estabilizado
trans-Dicloroetileno
Formula: C₂H₂Cl₂
MW: 96.94 g/mol
Pto. Ebullición: 48°C
Pto. de fusión: -49
Pto. de inflamación: 2°C
Número MDL: MFCD00062942
Núm. CAS: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
UN: 1150
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,00092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7fe5bfc436d6a77ccb17f9c0a1f1fe15458f00f6&vid=7fe5bfc436d6a77ccb17f9c0a1f1fe15458f00f6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %