Isocianato de p-toluenosulfonilo ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Isocianato de sulfoniltolueno, Toxilisocianato
T0998-25G T0998-500G T0998-100G
TCIAT0998-25GEA 16 EUR
TCIAT0998-25G TCIAT0998-500G TCIAT0998-100G
Isocianato de p-toluenosulfonilo ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Isocianato de p-toluenosulfonilo
Formula: C₈H₇NO₃S
MW: 197.21 g/mol
Pto. Ebullición: 130°C
Pto. de inflamación: 145°C
Número MDL: MFCD00002030
Núm. CAS: 4083-64-1
EINECS: 223-810-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a73d4ebf5f846d96cd820f12c20c2f291f8094c3&vid=a73d4ebf5f846d96cd820f12c20c2f291f8094c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 1.2970 to 1.2990
Refractive index n20/D 1.5340 to 1.5360