Anhídrido tolueno-p-sulfónico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
T1485-5G T1485-25G
TCIAT1485-5GEA 36 EUR
TCIAT1485-5G TCIAT1485-25G
Anhídrido tolueno-p-sulfónico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Anhídrido tolueno-p-sulfónico
Formula: C₁₄H₁₄O₅S₂
Número MDL: MFCD00008548
Núm. CAS: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14f7290d622777ff729ea07bd05b6209c882213f&vid=14f7290d622777ff729ea07bd05b6209c882213f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Anilin Method) min. 95.0 %
Melting point 125.0 to 130.0 deg-C