4-(Dietilamino)benzaldehído ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Diethylaminobenzaldehyde
D0463-25G D0463-500G D0463-100G
TCIAD0463-25GEA 34 EUR
TCIAD0463-25G TCIAD0463-500G TCIAD0463-100G
4-(Dietilamino)benzaldehído ≥99.0% (by GC, titration analysis)
4-(Dietilamino)benzaldehído
Formula: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,25 g/mol
Pto. Ebullición: 174°C
Pto. de fusión: 40 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00003382
Núm. CAS: 120-21-8
EINECS: 204-377-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44d6c4416fa96de24fa02511aa9e253caaa3636f&vid=ba8e0fcc851fd8abe1beb294ee2b0c11ce5b51de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency