4-Hidroxibenzoato de etilo ≥99.0% (by GC, titration analysis) for biochemical research
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Nipagin A, Ethyl paraben, Ethyl p-hydroxybenzoate, Ethylparaben, Ethyl 4-hydroxybenzoate
E0884-25G E0884-5G
TCIAE0884-25GEA 29 EUR
TCIAE0884-25G TCIAE0884-5G
4-Hidroxibenzoato de etilo ≥99.0% (by GC, titration analysis) for biochemical research
4-Hidroxibenzoato de etilo
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18 g/mol
Pto. Ebullición: 178°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002353
Núm. CAS: 120-47-8
EINECS: 204-399-4
Índice Merck: 14,03837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f14f8ae9462a1540ae4d375364404101fb7e4cb&vid=18177a745e1adeb2f5d8fd828af46f257a7dd172&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Protein impurity test (SDS-PAGE) to pass test