2,4-Diclorofenol ≥98.0% (por GC) for biochemical research
Proveedor: TCI
Peligro
D3865-1G D3865-5G
TCIAD3865-1GEA 16 EUR
TCIAD3865-1G TCIAD3865-5G
2,4-Diclorofenol ≥98.0% (por GC) for biochemical research
2,4-Diclorofenol
Formula: C₆H₄Cl₂O
Pto. Ebullición: 210°C
Pto. de fusión: 40…41 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002169
Núm. CAS: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,03072
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae26e34f212e2bdb6cadfdf8d6e10607736b9063&vid=b7bfb4a2dba633e891218e808f84f66923c436e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test