1-Fluoro-4-iodobenceno ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Fluoroiodobenzene
Estabilización: Stabilised with copper chip
F0237-25G F0237-5G
TCIAF0237-25GEA 40 EUR
TCIAF0237-25G TCIAF0237-5G
1-Fluoro-4-iodobenceno ≥98.0% (por GC) estabilizado
1-Fluoro-4-iodobenceno
Formula: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Pto. Ebullición: 183°C
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1,9253 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 68°C
Número MDL: MFCD00001052
Núm. CAS: 352-34-1
EINECS: 206-522-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fdfc36d0c8db0cf142c5a90f082c6d2575d29ea0&vid=b9f34a370c474dc6e7fcd5a01a05ed93c06f6506&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %