N,N-Dimetilanilina ≥99.0% (por GC) for biochemical research
Proveedor: TCI
Peligro
D3866-1G D3866-5G
TCIAD3866-1GEA 16 EUR
TCIAD3866-1G TCIAD3866-5G
N,N-Dimetilanilina ≥99.0% (por GC) for biochemical research
N,N-Dimetilanilina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 194°C
Pto. de fusión: 2,5 °C
Densidad: 0,9559 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 73°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008304
Núm. CAS: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
UN: 2253
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,03234
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97ecaacb6f7a3f03a7c1ed26bca2830feeecf7fd&vid=7cdc43992ac3f330e64cc9a963c9d3c3dbca1581&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Refractive index n20/D 1.5560 to 1.5600
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test