4-(Trifluorometil)-2,3,5,6-tetrafluorotiofenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
T1542-1G
T1542-5G
TCIAT1542-1GEA
41
EUR
TCIAT1542-1G
TCIAT1542-5G
4-(Trifluorometil)-2,3,5,6-tetrafluorotiofenol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluorometil)-2,3,5,6-tetrafluorotiofenol
Formula:
C₇HF₇S Pto. Ebullición: 169°C |
Número MDL:
MFCD00191594 Núm. CAS: 651-84-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |