(±)-1-(1-Naftil)etilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (±)-1-(1-Aminoetil)naftaleno
N0523-25ML N0523-500ML
TCIAN0523-25MLEA 89 EUR
TCIAN0523-25ML TCIAN0523-500ML
(±)-1-(1-Naftil)etilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(±)-1-(1-Naftil)etilamina
Formula: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Pto. Ebullición: 142°C
Número MDL: MFCD00004014
Núm. CAS: 42882-31-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2cca6ceee8c92fce033733dd262c8aa516dfe5e&vid=c2cca6ceee8c92fce033733dd262c8aa516dfe5e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %