syn-Benzaldehído-oxima ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-Benzaldehyde oxime, alpha-Benzaldoxime
B0011-25G B0011-500G B0011-100G
TCIAB0011-25GEA 49 EUR
TCIAB0011-25G TCIAB0011-500G TCIAB0011-100G
syn-Benzaldehído-oxima ≥90.0% (por GC)
syn-Benzaldehído-oxima
Formula: C₇H₇NO
MW: 121.14 g/mol
Pto. Ebullición: 123°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002119
Núm. CAS: 622-31-1
EINECS: 213-261-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb290ae1f4c2f8aaa445b6b2c61896f06d5163b1&vid=bb290ae1f4c2f8aaa445b6b2c61896f06d5163b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %