Ciclopropano-1,1-dicarboxilato de dietilo ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, Diethyl 1,1-cyclopropane dicarboxyliate
C1341-25G C1341-5G
TCIAC1341-25GEA 86 EUR
TCIAC1341-25G TCIAC1341-5G
Ciclopropano-1,1-dicarboxilato de dietilo ≥96.0% (por GC)
Ciclopropano-1,1-dicarboxilato de dietilo
Formula: C₉H₁₄O₄
MW: 186,21 g/mol
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de inflamación: 86°C
Número MDL: MFCD00001283
Núm. CAS: 1559-02-0
EINECS: 216-321-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7518083c2dc081aa16adbbde4a058b70629df39f&vid=7518083c2dc081aa16adbbde4a058b70629df39f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %