Ciclopropano-1,1-dicarboxilato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Dimethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-Cyclopropanedicarboxylic acid dimethyl ester
C1471-25G
C1471-500G
TCIAC1471-25GEA
57
EUR
TCIAC1471-25G
TCIAC1471-500G
Ciclopropano-1,1-dicarboxilato de dimetilo ≥98.0% (por GC)
Ciclopropano-1,1-dicarboxilato de dimetilo
Formula:
C₇H₁₀O₄ Pto. Ebullición: 198°C Pto. de inflamación: 95°C |
Número MDL:
MFCD00192079 Núm. CAS: 6914-71-2 EINECS: 414-240-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |