N-(Ciclohex-1-en-1-il)morfolina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine, 1-Morpholinocyclohexene, 4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
C0956-500ML C0956-25ML
TCIAC0956-500MLEA 470 EUR
TCIAC0956-500ML TCIAC0956-25ML
N-(Ciclohex-1-en-1-il)morfolina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
N-(Ciclohex-1-en-1-il)morfolina
Formula: C₁₀H₁₇NO
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de inflamación: 68°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006163
Núm. CAS: 670-80-4
EINECS: 211-579-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2f72cf360472b448c6fdc7d48152778e1f01368&vid=d2f72cf360472b448c6fdc7d48152778e1f01368&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %