Ácido 2-(4-clorobenzoil)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C1074-25G
C1074-500G
TCIAC1074-25GEA
16
EUR
TCIAC1074-25G
TCIAC1074-500G
Ácido 2-(4-clorobenzoil)benzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-(4-clorobenzoil)benzoico
Formula:
C₁₄H₉ClO₃ MW: 260,68 g/mol |
Número MDL:
MFCD00002474 Núm. CAS: 85-56-3 EINECS: 201-615-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 148.0 to 152.0 deg-C |