α-Metilestireno ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fenilpropeno
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
M0429-25ML M0429-500ML
TCIAM0429-25MLEA 16 EUR
TCIAM0429-25ML TCIAM0429-500ML
α-Metilestireno ≥99.0% (por GC) estabilizado
α-Metilestireno
Formula: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Pto. Ebullición: 162°C
Pto. de fusión: -23°C
Densidad: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 48°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008859
Núm. CAS: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1131e388cd00ec667f273b1d197097668c5e2c57&vid=c6b1e659c82c7ddd7de5e33f20301c75db3d1fab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %