Bencilo bromuro ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bromuro de bencilo, α-Bromotolueno
Estabilización:
Stabilised with propylene oxide
B0411-100G
B0411-25G
B0411-500G
TCIAB0411-100GEA
28
EUR
TCIAB0411-100G
TCIAB0411-25G
TCIAB0411-500G
Bencilo bromuro ≥98.0% (por GC) estabilizado
Bencilo bromuro
Formula:
(C₆H₅)CH₂Br MW: 171,04 g/mol Pto. Ebullición: 199 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –4 °C Densidad: 1,438 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 79°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000172 Núm. CAS: 100-39-0 EINECS: 202-847-3 UN: 1737 ADR: 6.1,II Índice Merck: 14,01128 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...