Ácido (3,5-dimetoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Dihidroxi(3,5-dimetoxifenil)borano
D3513-1G
D3513-25G
D3513-5G
TCIAD3513-1GEA
17
EUR
TCIAD3513-1G
TCIAD3513-25G
TCIAD3513-5G
Ácido (3,5-dimetoxifenil)metabórico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido (3,5-dimetoxifenil)metabórico
Formula:
C₈H₁₁BO₄ MW: 181.98 g/mol Pto. de fusión: 202°C |
Número MDL:
MFCD03095127 Núm. CAS: 192182-54-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 111.0 % |