1-Fenil-1-decanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Decanophenone, Decyl phenyl ketone, Nonyl phenyl ketone
D0026-25G D0026-500G
TCIAD0026-25GEA 45 EUR
TCIAD0026-25G TCIAD0026-500G
1-Fenil-1-decanona ≥98.0% (por GC)
1-Fenil-1-decanona
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₈CH₃
MW: 232,37 g/mol
Pto. Ebullición: 187°C
Pto. de fusión: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009582
Núm. CAS: 6048-82-4
EINECS: 227-946-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5444823eec7734a2d12e7d59cb303fadaa31e7c&vid=958f68737ca796321bb540fa6b05c8b4903f5311&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 37.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency