1-Fenil-1-octanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
O0149-25ML O0149-500ML O0149-100ML
TCIAO0149-25MLEA 43 EUR
TCIAO0149-25ML TCIAO0149-500ML TCIAO0149-100ML
1-Fenil-1-octanona ≥98.0% (por GC)
1-Fenil-1-octanona
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₆CH₃
Pto. Ebullición: 290°C
Pto. de fusión: 22 °C
Densidad: 0,9434 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003554
Núm. CAS: 1674-37-9
EINECS: 216-817-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ab943b2dd985544f00861918259616b388e4c48&vid=cb62018b9d8858070f9b0a86768afc6e13f18538&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %