Bencilo cloruro ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: α-Clorotolueno, Cloruro de bencilo
Estabilización: Stabilised with ε-caprolactam
B0412-25G B0412-500G
TCIAB0412-25GEA 16 EUR
TCIAB0412-25G TCIAB0412-500G
Bencilo cloruro ≥99.0% (por GC) estabilizado
Bencilo cloruro
Formula: (C₆H₅)CH₂Cl
Pto. Ebullición: 179°C
Pto. de fusión: –41,2 °C
Densidad: 1,103 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 67°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000889
Núm. CAS: 100-44-7
EINECS: 202-853-6
UN: 1738
ADR: 6.1,II
Índice Merck: 14,01129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4db2f4a495f8a0af2ca049f75081213463551af6&vid=1f56aab76cba9fcbd16479f9f219f69dd7708fd8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %