4-Metilveratrol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1986-25G D1986-500G D1986-100G
TCIAD1986-25GEA 18 EUR
TCIAD1986-25G TCIAD1986-500G TCIAD1986-100G
4-Metilveratrol ≥99.0% (por GC)
4-Metilveratrol
Formula: C₉H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016651
Núm. CAS: 494-99-5
EINECS: 207-796-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c650d59d5da106de828fd131427b8433f131debc&vid=d96dafe4b2e3b4890d28d842a3527e50833a3fc3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %