Cumeno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0687-25ML C0687-500ML
TCIAC0687-25MLEA 16 EUR
TCIAC0687-25ML TCIAC0687-500ML
Cumeno ≥99.0% (por GC)
Cumeno
Formula: C₉H₁₂
Pto. Ebullición: 155°C
Pto. de fusión: –96 °C
Densidad: 0,8624 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 34°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008881
Núm. CAS: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,02617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=322034840a73440dd0da7ecc83c4599d192caeda&vid=d38ff93b60554dbf02b004593852908cb290e42e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %