Ácido ciclohexano-1,3-dicarboxílico (mezcla de isómeros cis y trans) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cyclohexane-1,3-dicarboxylic acid, 1,3-Cyclohexanedicarboxylic acid
C2186-25G C2186-5G
TCIAC2186-25GEA 264 EUR
TCIAC2186-25G TCIAC2186-5G
Ácido ciclohexano-1,3-dicarboxílico (mezcla de isómeros cis y trans) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido ciclohexano-1,3-dicarboxílico (mezcla de isómeros cis y trans)
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Pto. de fusión: 149°C
Número MDL: MFCD00134411
Núm. CAS: 3971-31-1
EINECS: 432-490-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=525589925dcb4a768e455f58fb9f5cf8a6d1c1fa&vid=231189542e4af61df5f0f6f96c14a55110fddea5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0% (total of isomer)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %