Ácido ciclohexano-1,4-dicarboxílico (mezcla de isómeros cis y trans) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
C0788-25G
C0788-500G
TCIAC0788-25GEA
20
EUR
TCIAC0788-25G
TCIAC0788-500G
Ácido ciclohexano-1,4-dicarboxílico (mezcla de isómeros cis y trans) cis- and trans-mixture ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido ciclohexano-1,4-dicarboxílico (mezcla de isómeros cis y trans)
Formula:
C₈H₁₂O₄ MW: 172.18 g/mol |
Número MDL:
MFCD00001465 Núm. CAS: 1076-97-7 EINECS: 214-068-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |